Läs mer
Guanidinhydroklorid, praktisk kvalitet, MP Biomedicals
Produktkod. 11324359 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324359 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11324359 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101905.2
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
  • Guanidinhydroklorid är ett starkt kaotropiskt medel användbart för denaturering och efterföljande återveckning av proteiner
  • Denna starka denatureringsmedel kan solubilisera olösliga eller denaturerade proteiner såsom inklusionskroppar och användas för återvinning av periplasmatiska proteiner
  • Detta kan användas som det första steget för att återvecka proteiner eller enzymer till deras aktiva form
  • Urea och ditiotreitol (DTT) kan också vara nödvändiga
  • Det används också vid isolering av RNA för att dissociera nukleoproteinet till dess nukleinsyra- och proteindelar
  • Det är en hämmare av RNas
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Smältpunkt 175 °C till 190 °C
Färg Vitt
Molekylformel CH6ClN3
Linjär formel CH5N3·HCl
MDL-nummer MFCD00013026
Kvantitet 250 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i (6 M vattenlösning): relativt klar till grumlig gul lösning med sediment vid förvaring.
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formel vikt 95.53
Kvalitet Praktisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride