Läs mer
Guanidinhydroklorid, Ultra Pure, 500g, MP Biomedicals
Produktkod. 11451682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451682 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11451682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4480.00 SEK
    4264.77 SEK / 500g
    Save 215.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
50-01-1 Renhet:>> 99% OD (260 nm) av en 6 M lösning: <<0,03 Ammelin: ingen detekterad Proteindenatureringsmedel för molekylviktsbestämningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Kvantitet 500 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=N)(N)N.Cl
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Kvalitet Ultrapure
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P235-Förvaras svalt.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride