Läs mer
Guanidinhydroklorid, Ultra Pure kvalitet, MP Biomedicals
Produktkod. 11441682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441682 100 g 100g
11461682 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04820512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    934.74 SEK / 100g
    Save 47.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
  • Guanidinhydroklorid är ett starkt kaotropiskt medel användbart för denaturering och efterföljande återveckning av proteiner
  • Denna starka denatureringsmedel kan solubilisera olösliga eller denaturerade proteiner såsom inklusionskroppar
  • Detta kan användas som det första steget för att återvecka proteiner eller enzymer till deras aktiva form
  • Urea och ditiotreitol (DTT) kan också vara nödvändiga
  • Guanidin HCl används vid isolering av RNA för att dissociera nukleoproteinet till dess nukleinsyra- och proteindelar
  • Det är en hämmare av RNas
  • Högkoncentrerade (6 - 8 M) Guanidin HCl-lösningar används för att denaturera naturliga globulära proteiner
  • Det stör tydligen vätebindningar som håller proteinet i sin unika struktur; men det finns också bevis som tyder på att guanidinhydroklorid kan störa hydrofoba interaktioner genom att främja lösligheten av hydrofoba rester i vattenlösningar
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
Färg Vitt
Linjär formel CH5N3·HCl
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (6 M – klar, färglös lösning).
Formel vikt 95.53
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ultra Pure
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanadine hydrochloride