Läs mer
Guanidinhydroklorid, Ultra Pure kvalitet, MP Biomedicals
Produktkod. 11461682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461682 1 kg 1kg
11441682 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04820540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6565.00 SEK
    6251.11 SEK / 1kg
    Save 313.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
  • Guanidinhydroklorid är ett starkt kaotropiskt medel användbart för denaturering och efterföljande återveckning av proteiner
  • Denna starka denatureringsmedel kan solubilisera olösliga eller denaturerade proteiner såsom inklusionskroppar
  • Detta kan användas som det första steget för att återvecka proteiner eller enzymer till deras aktiva form
  • Urea och ditiotreitol (DTT) kan också vara nödvändiga
  • Guanidin HCl används vid isolering av RNA för att dissociera nukleoproteinet till dess nukleinsyra- och proteindelar
  • Det är en hämmare av RNas
  • Högkoncentrerade (6 - 8 M) Guanidin HCl-lösningar används för att denaturera naturliga globulära proteiner
  • Det stör tydligen vätebindningar som håller proteinet i sin unika struktur; men det finns också bevis som tyder på att guanidinhydroklorid kan störa hydrofoba interaktioner genom att främja lösligheten av hydrofoba rester i vattenlösningar
Kemiska identifierare
CAS 50-01-1
Molekylformel CH6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 95.53
MDL-nummer MFCD00013026
InChI-nyckel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-namn guanidin; hydroklorid
LEDER C(=N)(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
Smältpunkt 180 °C till 190 °C
Färg Vitt
Linjär formel CH5N3·HCl
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Löslig i vatten (6 M – klar, färglös lösning).
Formel vikt 95.53
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ultra Pure
Fysisk form Kristallint pulver