Läs mer
Guanidinnitrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352177
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352177 1000 g 1kg
11342177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11352177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09643.0B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-93-4
Molekylformel CH6N4O3
Molekylvikt (g/mol) 122.084
MDL-nummer MFCD00013028
InChI-nyckel CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
PubChem CID 10481
IUPAC-namn guanidin;salpetersyra
LEDER C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine nitrate
Smältpunkt 213 °C till 216 °C
Densitet 1.44
pH 4.9
Odör Luktfritt
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1467
Beilstein 3596600
Merck Index 14,4562
Formel vikt 122.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.