Läs mer
Guanidinnitrat, TRC
Produktkod. 30393160
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30393160 10 g
1 options
Produktkod. 30393160 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG82124010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Nitrate
CAS 506-93-4
Molekylformel CH5N4O3
Kvantitet 10 g
Synonym Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate
InChI formel InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
LEDER NC(=N)N.O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn guanidin; Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 121.08
Formel vikt 122.044