Läs mer
Guanidinnitrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidine Nitrate |
| CAS | 506-93-4 |
| Molekylformel | CH5N4O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate |
| InChI formel | InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4) |
| LEDER | NC(=N)N.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | guanidin; Salpetersyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.08 |
| Formel vikt | 122.044 |