Läs mer
Melford Guanidintiocyanat
Produktkod. 30018311
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018311 500 g
30018310 1 kg
30018309 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018311 Leverantör Melford Leverantörsnummer G54000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Proteindenatureringsmedel som används för att rena proteiner och nukleinsyror.
Proteindenatureringsmedel som används för att rena proteiner och nukleinsyror. Toxicitet: LD50
Specifikationer
CAS 593-84-0
Molekylformel CH5N3-HSCN
Kvantitet 500 g