Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanidintiocyanat, 99 %
Beskrivning
Guanidintiocyanat är ett användbart verktyg för RNA-isolering och proteinsolubilisering. Det är involverat i kvantifieringen av mRNA från hepatocyter. Det fungerar som ett medium för blodsmaple lystae för att upprätthålla integriteten hos nukleinsyra. Det är ett kaotropiskt medel, huvudsakligen involverat i extraktion av DNA och RNA. Det används för att avaktivera influensaviruset.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Guanidintiocyanat är ett användbart verktyg för RNA-isolering och proteinsolubilisering. Det är involverat i kvantifieringen av mRNA från hepatocyter. Det fungerar som ett medium för blodsmaple lystae för att upprätthålla integriteten hos nukleinsyra. Det är ett kaotropiskt medel, huvudsakligen involverat i extraktion av DNA och RNA. Det används för att avaktivera influensaviruset.
Löslighet Löslig
i vatten och
etanol
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Guanidintiocyanat |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och etanol |
| Procent renhet | 99% |
Safety and Handling
- Guanidine thiocyanate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine thiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.