Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanidintiocyanat, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10526602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526602 100 g Plastflaska 100g
10423551 250 g Plastflaska 250g
10741244 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10526602 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 411111000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS | 118,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guanidintiocyanat är ett användbart verktyg för RNA-isolering och proteinsolubilisering. Det är involverat i kvantifieringen av mRNA från hepatocyter. Det fungerar som ett medium för blodsmaple lystae för att upprätthålla integriteten hos nukleinsyra. Det är ett kaotropiskt medel, huvudsakligen involverat i extraktion av DNA och RNA. Det används för att avaktivera influensaviruset.
Löslighet Löslig
i vatten och
etanol
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-84-0
Molekylformel CH5N3·CHNS
Molekylvikt (g/mol) 118.16
MDL-nummer MFCD00013027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine thiocyanate
Namnnotering 0.99
Abs. (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Smältpunkt 118°C to 122°C
Färg Vit eller färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NH2C(NH)NH2·HSCN
Kvantitet 100 g
UN-nummer 3261
Löslighetsinformation (3 M in water) Clear colorless
Formel vikt 118.16
Ångtryck Negligible
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.