Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanidintiocyanat, 99+%, för molekylärbiologi
Produktkod. 11975601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11975601 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11975601 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 433941000
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guanidintiocyanat är ett användbart verktyg för RNA-isolering och proteinsolubilisering. Det är involverat i kvantifieringen av mRNA från hepatocyter. Det fungerar som ett medium för blodsmaple lystae för att upprätthålla integriteten hos nukleinsyra. Det är ett kaotropiskt medel, huvudsakligen involverat i extraktion av DNA och RNA. Det används för att avaktivera influensaviruset.
Löslighet Löslig
i vatten och
etanol
Anmärkningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidintiocyanat
pH pH 5,0 till 7,0
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Klar, färglös (3M i vatten)
Procent renhet ≥99,0 %, molekylärbiologi
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.