Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanidintiocyanat, molekylärbiologigrad
Produktkod. 15486719
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486719 50 g -
15496719 250 g 250g
15406729 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15486719 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65104.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1034.90 SEK
    928.65 SEK / 50g
    Save 106.25 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett proteindenaturant | CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS
Guanidintiocyanat används för RNA-isolering och kan solubilisera proteiner. När föreningen används för att solubilisera proteiner kan den avlägsnas genom dialys mot urea utan svårighet. Hybridiseringen av guanidintiocyanat-solubiliserande hepatocyter kan användas som en metod för att kvantifiera mRNA från hepatocyter. Blodprovslysat lagrat i guanidintiocyanat har visats bibehålla nukleinsyraintegriteten. Forskning beskriver att guanidintiocyanat är ineffektivt för RNA-isolering av växtvävnad med höga nivåer av sekundära metaboliter och lagringsproteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guanidintiocyanat används för RNA-isolering och kan solubilisera proteiner. När föreningen används för att solubilisera proteiner kan den avlägsnas genom dialys mot urea utan svårighet. Hybridiseringen av guanidintiocyanat-solubiliserande hepatocyter kan användas som en metod för att kvantifiera mRNA från hepatocyter. Blodprovslysat lagrat i guanidintiocyanat har visats bibehålla nukleinsyraintegriteten. Forskning visar att guanidintiocyanat är ineffektivt för RNA-isolering av växtvävnad med höga nivåer av sekundära metaboliter och lagringsproteiner.
Löslighet Löslig i
vatten (1420 g/L) vid 20 °C och etanol (5%).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-84-0
Molekylformel CH5N3·CHNS
MDL-nummer MFCD00013027
Synonym Guanidine rhodanide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine thiocyanate
Smältpunkt 118°C to 122°C
Färg Vitt
Densitet 1.29
Kvantitet 50 g
Beilstein 3563461
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formel vikt 118.16
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.