Läs mer
Guanidintiocyanat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491682 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11491682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04820991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 SEK
    3365.08 SEK / 500g
    Save 169.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Guanidintiocyanat, forskningsgrad,> 98%, hårda, vita kristallina granulat
  • Guanidintiocyanat används ofta vid isolering av intakt ribonukleinsyra för att eliminera RNas-aktivitet.
  • En 4 M lösning av guanidintiocyanat inaktiverar irreversibelt RNas.
  • I närvaro av guanidintiocyanat löses proteiner lätt, cellulära strukturer sönderfaller och nukleoproteiner dissocierar från nukleinsyror, eftersom proteinets sekundära struktur går förlorad.
  • Guanidintiocyanat är ett kaotropiskt medel och starkt proteindenatureringsmedel som inaktiverar nukleaser ungefär 2,5 gånger snabbare än guanidinhydroklorid.
Specifikationer
CAS 593-84-0
Smältpunkt 115 °C till 122 °C
Färg Vitt
pH 5 till 7 (6M aq soln)
Förlust vid torkning <1%
Anteckningar om renhetsgrad >98%
Molekylformel C2H6N4S
MDL-nummer MFCD00013027
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 3563461
Synonym Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Löslighetsinformation Löslig i (6,0 M vattenlösning): klar, färglös lösning.
InChI-nyckel ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 118.16
Kvalitet Forskning
Fysisk form Crystalline Granules