Läs mer
Guanidine Thiocyanate, for Protein Denaturation, Fisher Chemical
Produktkod. 10437640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10437640 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10437640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer G/P771/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 593-84-0
Smältpunkt 118°C
Färg White
pH 5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel CH5N3·CHNS
MDL-nummer 13027
Kvantitet 100 g
Formel vikt 118.16g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.