Läs mer
Guanidine Thiocyanate, TRC
Produktkod. 30011042
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011042 250 mg -
30003789 2.5 g 2.5g
30006947 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG838723250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-84-0
Molekylformel C H5 N3 . C H N S
Molekylvikt (g/mol) 118.16
Synonym Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
IUPAC-namn guanidin; Tiocyansyra
LEDER NC(=N)N.SC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Thiocyanate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Formel vikt 118.0313