Läs mer
Guanidintiocyanat (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10285253
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10285253 250 g Glasflaska 250g
10503345 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285253 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP221250
 Begränsad artikel
I lager
För isolering av intakt RNA från cellextrakt
Ett kraftfullare denatureringsmedel än guanidinhydroklorid, guanidintiocyanat är lämpligt för isolering av intakt RNA från cellextrakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 593-84-0
Molekylformel C2H6N4S
Synonym Guanidinium Isothiocyanate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidine Thiocyanate
Abs. 0,8 max (70 % i vatten vid 25 °C) vid 280 nm
Smältpunkt 118 °C
Färg Vitt
pH 5
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC(:NH)NH2·HSCN
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 118.16
Ångtryck Försumbar
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.