Läs mer
Guanidintiocyanat (vitt kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivning
För isolering av intakt RNA från cellextrakt
Ett kraftfullare denatureringsmedel än guanidinhydroklorid, guanidintiocyanat är lämpligt för isolering av intakt RNA från cellextrakt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidine Thiocyanate |
| Abs. | 0,8 max (70 % i vatten vid 25 °C) vid 280 nm |
| Smältpunkt | 118 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Förpackning | Poly flaska |
| Linjär formel | H2NC(:NH)NH2·HSCN |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Guanidine thiocyanate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .