Läs mer
Guanidineacetic-2,2-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30240929
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240929 25 mg -
30240844 5 mg -
30240940 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG82125125MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173020-63-7
Molekylformel C3 D2 H5 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 119.1189
Synonym Glycine-2,2-d2, N-(aminoiminomethyl)- (ACI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-2,2-d2 (ACI)
IUPAC-namn 2-carbamimidamido-2,2-dideuterioacetic acid
LEDER [2H]C([2H])(NC(=N)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidineacetic-2,2-d2 Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Formel vikt 119.0664