Läs mer
Guanidinium Thiocyanate, Millipore™
Produktkod. 10031510
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10031510 250 g 250g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 10031510 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1041670250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 593-84-0
Smältpunkt 118°C
Densitet 1.29 g/cm3 at 20°C
Molekylformel H2NC(NH)NH2 · HSCN
MDL-nummer MFCD00013027
Kvantitet 250 g
Synonym Guanidinium thiocyanate, Guanidinium thiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 118.16