Läs mer
Guanidinium Thiocyanate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881071
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881071 1 kg 1kg
15871071 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15881071 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8206131000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 593-84-0
Specifications
Smältpunkt 118°C
Densitet 1.29 g/cm3 at 20°C
Molekylformel H2NC(NH)NH2 · HSCN
MDL-nummer MFCD00013027
Kvantitet 1 kg
Synonym Guanidinium thiocyanate, Guanidinium thiocyanate
Molekylvikt (g/mol) 118.16