Läs mer
Guanidinoethyl Sulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanidinoethyl Sulfonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N3O3S/c4-3(5)6-1-2-10(7,8)9/h1-2H2,(H4,4,5,6)(H,7,8,9) |
| Formel vikt | 167.0365 |
| Procent renhet | >95% |