Läs mer
Guanidinosuccinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16485576
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485576 100 mg
16441047 50 mg
16424778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16485576 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113373
MedChemExpress Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanidinosuccinic acid
Fysisk form Powder
CAS 6133-30-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H9N3O4
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (428.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (34.26 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(N)=N
Molekylvikt (g/mol) 175.14
Formel vikt 175.14
Procent renhet 98.0%