Läs mer
Guanin, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466111 100 g 100g
11446111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219069180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Guanin är en av de fyra huvudsakliga nukleobaserna som finns i nukleinsyrorna DNA och RNA
Kemiska identifierare
CAS 73-40-5
Molekylformel C5H5N5O
Molekylvikt (g/mol) 151.13
MDL-nummer MFCD00071533
InChI-nyckel UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
IUPAC-namn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-on
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanine
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 151.13
Fysisk form Pulver