Läs mer
Guanin, 98 %
Produktkod. 11479882
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479882 500 g 500g
11459882 25 g 25g
11469882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479882 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12024.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151,13 g/mol
Används som en nukleobas inkorporerad i biologiska nukleinsyror. Guanin är ett lämpligt reagens som används för att undersöka mekanismen för elektrokemisk oxidation av guanin och adenin med hjälp av en glasartad kolmikroelektrod och cyklisk och differentiell pulsvoltammetri. Den kan användas vid framställningen av peptidnukleinsyramonomerer med blandad sekvens (PNA).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som en nukleobas inkorporerad i biologiska nukleinsyror. Guanin är ett lämpligt reagens som används för att undersöka mekanismen för elektrokemisk oxidation av guanin och adenin med hjälp av en glasartad kolmikroelektrod och cyklisk och differentiell pulsvoltammetri. Den kan användas vid framställningen av peptidnukleinsyramonomerer med blandad sekvens (PNA).
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i ammoniak-vatten, KOH-lösningar, utspädda syror och 1 N NaOH (0,1M).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-40-5
Molekylformel C5H5N5O
Molekylvikt (g/mol) 151.13
MDL-nummer MFCD00071533
InChI-nyckel UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Specifications
Kemiskt namn eller material Guanine
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 9680
Merck Index 14,4564
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i ammoniak-vatten, KOH-lösningar, utspädda syror och 1 N NaOH (0,1M).
IUPAC-namn 2-amino-3,7-dihydropurin-6-on
Formel vikt 151.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.