Läs mer
Guanin, pulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456111 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456111 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11456111 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219069125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    759.49 SEK / 25g
    Save 38.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Guanin är en av de fyra huvudsakliga nukleobaserna som finns i nukleinsyrorna DNA och RNA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanine
Namnnotering FTIR
CAS 73-40-5
Färg Vitt
Molekylformel C5H5N5O
MDL-nummer MFCD00071533
Kvantitet 25 g
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
InChI-nyckel UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
IUPAC-namn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-on
Molekylvikt (g/mol) 151.13
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
Formel vikt 151.13
Kvalitet Mycket renad
Fysisk form Pulver