missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Guanine, TRC

Produktkod. 17943755
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943755 5 g
30136062 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17943755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG8360005G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 73-40-5
Kemiskt namn eller material Guanine
Formel vikt 151.0494
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
IUPAC-namn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-one
Molekylformel C5 H5 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 151.13
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Aciclovir Imp. B (EP), Guanine, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Guanine (8CI), 2-Amino-6-hydroxy-1H-purine, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine, 9H-Guanine, C.I. 75170, C.I. Natural White 1, Dew Pearl, Guanin, Guanine enol, Hypoxanthine, 2-amino-, Mearlmaid, Mearlmaid AA, Natural Pearl Essence, Natural White 1, Naturon, Pearl Essence, Stella Polaris, Valganciclovir Hydrochloride Imp. B (EP)
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.