Läs mer
Guanosine 2’,3’-Cyclic Monophosphate Triethylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine 2',3'-Cyclic Monophosphate Triethylamine Salt |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N5O7P.C6H15N/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-6-5(3(1-16)20-9)21-23(18,19)22-6;1-4-7(5-2)6-3/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);4-6H2,1-3H3/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 446.168 |