Läs mer
Guanosine-5',5' '-d2 Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine-5',5' '-d2 Monohydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1/i1D2; |
| Formel vikt | 303.1148 |