Läs mer
MedChemExpress Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
Produktkod. 16444748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16444748 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16444748 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY113066A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-diphosphate (GDP) disodium salt is a nucleoside diphosphate that activates adenosine 5'-triphosphate-sensitive K+ channel. Guanosine 5'-diphosphate disodium salt is a potential iron mobilizer, which prevents the hepcidin-ferroportin interaction and modulates the interleukin-6 (IL-6)/stat-3 pathway. Guanosine 5'-diphosphate disodium salt can be used in the research of inflammation, such as anemia of inflammation (AI).
Spezifikation
Molekylvikt (g/mol) 487.16 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation H2O : 125 mg/mL (256.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 7415-69-2
Synonym GDP disodium salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.