Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-difosfatdinatriumsalt
Produktkod. 15404209
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15404209 100 mg
15414209 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404209 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61646.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1513.40 SEK
    1359.65 SEK / 100mg
    Save 153.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7415-69-2 | C10H13N5Na2O11P2 | 487,17 g/mol
Guanosin-5'-difosfatdinatriumsalt används för att studera kinetiken och egenskaperna hos GTPaser, såsom de som är associerade med G-proteinkopplade receptorer. Det används också för att studera cellsignaleringsprocesser som medieras av guanin-nukleotidutbytesfaktorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Guanosine-5′ -difosfatdinatriumsalt används för att studera kinetiken och egenskaperna hos GTPaser, såsom de som är associerade med G-proteinkopplade receptorer. Det används också för att studera cellsignaleringsprocesser som medieras av guanin-nukleotidutbytesfaktorer.
Löslighet Löslig
i vatten
Anmärkningar
Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7415-69-2
Molekylformel C10H13N5Na2O11P2
Molekylvikt (g/mol) 487.17
MDL-nummer MFCD00066538
InChI-nyckel LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Synonym 5-gdp pound not2na
PubChem CID 134129638
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 487.17
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.