Läs mer
Guanosin-5'-monofosfatdinatriumsalthexahydrat,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11467790 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467790 1 g 1g
11477790 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467790 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210070201
Guanosin 5'-monofosfat (GMP ) är ett ribonukleosidmonofospat som vid fosforylering till GTP blir inkorporerat i ribonukleinsyror (RNA) av olika RNA-polymeras(er)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5550-12-9
Molekylformel C10H12N5Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 407.19
MDL-nummer MFCD00151238
InChI-nyckel PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
PubChem CID 21712
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-lH-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 407.2 (anhydrous)
Fysisk form Pulver