Läs mer
Guanosin 5'-monofosfat, dinatriumsalthydrat, 97 %
Produktkod. 10531671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10531671 5 g Glasflaska 5g
10618824 25 g Glasflaska 25g
10176633 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10531671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 SEK
    1578.65 SEK / 5g
    Save 196.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5550-12-9
Molekylformel C10H12N5Na2O8P
Molekylvikt (g/mol) 407.19
MDL-nummer MFCD00151238
InChI-nyckel PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
IUPAC-namn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Smältpunkt >300 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 25% max. (120 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 279
Merck Index 14, 4570
Synonym guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >50 g/l vatten
Spektrofotometri 97 % min. (lambda max. 252 nm, pH 7) molarabsorption 13700 +/-4 %, pH 7
Formel vikt 407.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.