Läs mer
Guanosine 5'-Monophosphate Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine 5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| Formel vikt | 425.0325 |