Läs mer
Guanosin-5'-monofosfat, fri syra,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11394359 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394359 100 mg 100mg
11304369 500 mg 500mg
11314369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394359 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210190880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 85-32-5
Molekylformel C10H14N5O8P
Molekylvikt (g/mol) 363.223
InChI-nyckel RQFCJASXJCIDSX-UUOKFMHZSA-N
Synonym 5'-guanylic acid, guanosine monophosphate, guanylic acid, guanosine-5'-monophosphate, guanosine 5'-monophosphate, 5'-gmp, guanosine 5'-phosphate, guanylate, guanidine monophosphate, guanosine-phosphate
PubChem CID 6804
ChEBI CHEBI:17345
IUPAC-namn [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metyldivätefosfat
LEDER C1=NC2=C(N1C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)O)O)O)NC(=NC2=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-monophosphate
Namnnotering FTIR
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 363.2
Fysisk form Pulver