Läs mer
Guanosin 5'-(tetravätetrifosfat) natriumsalt (>80 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine 5'-(Tetrahydrogen triphosphate) Sodium Salt |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O14P3.Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 544.97 |