Läs mer
Guanosin-5'-trifosfat, dinatrium, 98,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11477800 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
10mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477800 1 g 1g
11437800 10 mg 10mg
11447800 25 mg 25mg
11467800 0.5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11477800 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210071091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12585.00 SEK
    11988.11 SEK / 1g
    Save 596.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 56001-37-7
Molekylformel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvikt (g/mol) 567.14
MDL-nummer MFCD03410297
InChI-nyckel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-namn dinatriumfosfono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)fosfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-triphosphate, disodium
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.981
Kvantitet 1 g
Formel vikt 567.2
Fysisk form Kristallint pulver