Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt
Beskrivning
Guanosin 5a-trifosfat (GTP), en purintrinukleotid, är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplad receptor (GPCR) GTPaser och cellsignalerings- och cyklingsassocierade guaninukleotidutbytesfaktorer (GEF). Guanosin 5a-trifosfat, dinatriumsalt är en fosforyldonator vid proteinsyntes och vid signaltransduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Guanosine 5′ -trifosfat (GTP), en purintrinukleotid, är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR) GTPaser och cellsignalering och cykling associerade guaninukleotidutbytesfaktorer (GEF). Guanosin 5′ -Trifosfat, dinatriumsalt är en fosforyldonator vid proteinsyntes och vid signaltransduktion.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine-5'-triphosphate disodium salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500 mg |
| Beilstein | 4113439 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 567.15 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.