Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt
Produktkod. 15494019
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494019 1 g 1g
15404029 250 mg 250mg
15414029 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15494019 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61414.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Guanosin 5a-trifosfat (GTP), en purintrinukleotid, är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplad receptor (GPCR) GTPaser och cellsignalerings- och cyklingsassocierade guaninukleotidutbytesfaktorer (GEF). Guanosin 5a-trifosfat, dinatriumsalt är en fosforyldonator vid proteinsyntes och vid signaltransduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Guanosine 5′ -trifosfat (GTP), en purintrinukleotid, är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR) GTPaser och cellsignalering och cykling associerade guaninukleotidutbytesfaktorer (GEF). Guanosin 5′ -Trifosfat, dinatriumsalt är en fosforyldonator vid proteinsyntes och vid signaltransduktion.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56001-37-7
Molekylformel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvikt (g/mol) 567.14
MDL-nummer MFCD03410297
InChI-nyckel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 4113439
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 567.15
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.