Läs mer
Guanosin-5'-trifosfat Dinatriumsalt (~85%), TRC
Produktkod. 30392828
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30392828 250 mg
1 options
Produktkod. 30392828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG838608250MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
CAS 56001-37-7
Molekylformel C10H14N5O14P3Na2
Kvantitet 250 mg
Synonym Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt (1:2), Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) disodium salt (9CI), 5’-GTP di-Na salt, Disodium 5'-GTP, Disodium guanosine triphosphate, GTP disodium salt, Guanosine 5'-triphosphoric acid disodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
LEDER [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-namn disodium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-hydroxyfosforyl]oxy-hydroxyfosforyl] fosfat
Molekylvikt (g/mol) 567.14
Formel vikt 566.9545