Läs mer
Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
1g
250mg
25mg
500mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441132 1 g 1g
11491122 10 mg 10mg
11401132 25 mg 25mg
11411132 100 mg 100mg
11421132 250 mg 250mg
11431132 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11441132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219521391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7470.00 SEK
    7115.76 SEK / 1g
    Save 354.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt,≥ 95 % är ett substrat för RNA-polymeraser.
  • Guanosin 5′ -trifosfat (GTP), en purintrinukleotid, är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplade receptorer (GPCR) GTPaser och cellsignalering och cykling associerade guaninnukleotidutbytesfaktorer (GEF).
Kemiska identifierare
CAS 36051-31-7
Molekylformel C10H16MgN5O14P3
Molekylvikt (g/mol) 547.49
MDL-nummer MFCD03410297
InChI-nyckel NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
LEDER [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Namnnotering För HPLC-analys
Abs. λ max (vatten): 252 ±3 nm
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥95 %
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
Formel vikt 567.2
Procent renhet ≥95 %
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.