Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Guanosin 5'-trifosfat, dinatriumsalthydrat, 90 %, för biokemi
Produktkod. 10012880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10012880 250 mg Glasflaska 250mg
10184750 50 mg Glasflaska 50mg
10732461 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10012880 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 226252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2181.07 SEK
    1878.65 SEK / 250mg
    Save 302.42 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Guanosin 5'-trifosfat, dinatriumsalthydrat, 90%, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS-nummer-56001-37-7 | CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56001-37-7
Molekylformel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvikt (g/mol) 567.14
MDL-nummer MFCD03410297
InChI-nyckel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Abs. 1,12 till 1,18 (A250/A260), 0,63 till 0,69 (A280/A260)
Smältpunkt 180 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Spektrofotometri 88% min. (lambda max. 252 nm, pH 7)
Formel vikt 567.14
Procent renhet 90%
Relaterade ämnen 4% max. (vanligtvis) Guanosindifosfat (HPLC)
Kvalitet Biokemi
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.