Läs mer
Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457800 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457800 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11457800 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210071080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 SEK
    2231.70 SEK / 100mg
    Save 113.30 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Krävs som ett koenzym för proteinbiosyntes i ett cellfritt system. Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals (GTP) är en purinukleotid som fungerar som en bärare av fosfater och pyrofosfater involverade i kanalisering av kemisk energi
GTP aktiverar signaltransducerande G-proteiner som är involverade i olika cellulära processer inklusive proliferation, differentiering och aktivering av flera intracellulära kinaskaskader. Proliferation och apoptos regleras delvis av hydrolysen av GTP av små GTPaser Ras och Rho. En annan typ av liten GTPas, Rab, spelar en roll vid dockning och sammansmältning av vesiklar och kan också vara involverad i vesikelbildning. Förutom sin roll i signaltransduktion, fungerar GTP också som en energirik prekursor för mononukleotidenheter i den enzymatiska biosyntesen av DNA och RNA.
GTP är ett substrat för RNA-polymeraser och ett brett spektrum av GTPaser inklusive G-proteinkopplad receptor (GPCR) GTPaser och cellsignalerings- och cyklingsassocierade guanin-nukleotidutbytesfaktorer (GEF).
Specifikationer
CAS 56001-37-7
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C10H14N5Na2O14P3
MDL-nummer MFCD03410297
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml – klar och färglös).
InChI-nyckel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
Molekylvikt (g/mol) 567.14
PubChem CID 131676145
Formel vikt 567.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)