Läs mer
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Produktkod. 16461279
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16461279 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16461279 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY12695
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt (5'-GTP trisodium salt) is an activator of the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 589.13 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.0%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM)
CAS 36051-31-7
Synonym 5'-GTP trisodium salt