Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 98 till 100 % |
| Kvantitet | 100 mg |
| IUPAC-namn | trinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxihydroxifosforyl]fosfonvätefosfat |
| Formel vikt | 588,2 (Vattenlös) |
| Fysisk form | Pulver |