Läs mer
Guanosin-5'-trifosfattrinatriumsalt 98-100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433751 500 mg 500mg
11403751 10 mg 10mg
11413751 25 mg 25mg
11423751 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4835.00 SEK
    4603.62 SEK / 500mg
    Save 231.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 36051-31-7
Molekylformel C10H16MgN5O14P3
Molekylvikt (g/mol) 547.49
MDL-nummer MFCD00077781,MFCD00077781
InChI-nyckel NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym 5'-gtp trisodium salt, 5 acute-gtp trisodium salt
PubChem CID 92044363
LEDER [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 98 till 100 %
Kvantitet 500 mg
IUPAC-namn ({[({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforyl)oxi](hydroxi)fosforyl}oxi)fosfonsyramagnesium
Formel vikt 588.2 (vattenfattig)
Fysisk form Pulver