missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 150 mg/mL |
| CAS | 207300-85-4 |
| Synonym | 5'-GTP trisodium salt hydrate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?