Läs mer
Guanosin-5'-trifosfat Trinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30406446
Change view
Kvantitet:
25 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406446 1 g
30396831 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30406446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG8379051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt
CAS 36051-31-7
Molekylformel C10H13N5Na3O14P3
Kvantitet 1 g
Synonym Guanosine 5'-(tetrahydrogen Triphosphate), Trisodium Salt, 5'-GTP Di-Na Salt, Trisodium 5'-GTP, GTP Trisodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC-namn trisodium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]metoxi-oxidofosforyl]oxy-oxidofosforyl] vätefosfat
Molekylvikt (g/mol) 588.94
Formel vikt 588.9365