Läs mer
MedChemExpress Guanosine
Produktkod. 16402499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402499 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16402499 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0097
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Guanosine (DL-Guanosine) is a purine nucleoside comprising guanine attached to a ribose (ribofuranose) ring via a β-N9-glycosidic bond. Guanosine possesses anti-HSV activity.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 283.24 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 95.01%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (353.06 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.53 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 118-00-3
Synonym DL-Guanosine∣ Vernine