Läs mer
Guanosin, 98 %
Produktkod. 11433734
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433734 250 g 250g
11408900 25 g 25g
11423734 50 g 50g
11418900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433734 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11328.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283,24 g/mol
Guanosin används som en beståndsdel i nukleinsyror. Det används i metallfärger, simulerade pärlor, plast, kosmetikaindustrin etc. Det har också använts inom farmakokinetiken som en prodrug. Guanosin används i cellodlingsapplikationer som en föregångare till GMP .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Guanosin används som en beståndsdel i nukleinsyror. Det används i metallfärger, simulerade pärlor, plast, kosmetikaindustrin etc. Det har också använts inom farmakokinetiken som en prodrug. Guanosin används i cellodlingsapplikationer som en föregångare till GMP .
Löslighet
Löslig i myrsyra:vatten (1:1): 50 mg/ml. Olösligt i metanol, dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från extrem värme. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-00-3
Molekylformel C10H13N5O5
Molekylvikt (g/mol) 283.24
MDL-nummer MFCD00010182
InChI-nyckel NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Löslighetsinformation Löslig i myrsyra: Vatten (1:1): 50 mg/ml. Olöslig i metanol, dietyleter.
Optisk rotation −72° (c=1,5 i 0,1N NaOH)
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vikt 283.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.