Läs mer
Guanosin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11354359 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354359 5 g 5g
11364359 25 g 25g
11374359 100 g 100g
11384359 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11354359 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210190705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    444.00 SEK / 5g
    Save 23.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 118-00-3
Molekylformel C10H13N5O5
Molekylvikt (g/mol) 283.24
MDL-nummer MFCD00010182
InChI-nyckel NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
LEDER NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Guanosine
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vikt 283.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Guanosine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine